Läs mer
3,5-di-tert-butylbensoesyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11338785
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338785 5 g 5g
11328785 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338785 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12386.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16225-26-6 | C15H22O2 | 234.339 g/mol
3,5-di-tert-butylbensoesyra används vid syntes av 5,5-di-tert-butylaniliniumsulfat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3,5-di-tert-butylbensoesyra används vid syntes av
5,5-di-tert-butylaniliniumsulfat.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16225-26-6
Molekylformel C15H22O2
Molekylvikt (g/mol) 234.339
MDL-nummer MFCD00082727
InChI-nyckel NCTSLPBQVXUAHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butylbenzoic acid, 3,5-di-t-butylbenzoic acid, 3,5-ditertbutylbenzoic acid, 3,5-di-tert-butylbenzoicacid, 3,5-bis tert-butyl benzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, pubchem4953, acmc-209do2, 3,5-di-tertbutylbenzoic acid, ksc494i2n
PubChem CID 85339
IUPAC-namn 3,5-ditert-butylbensoesyra
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(C)(C)C
Spécification
Kemiskt namn eller material 3,5-Di-tert-butylbenzoic acid
Smältpunkt 160°C to 162°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 981248
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 234.34
Procent renhet 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Di-tert-butylbenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Conseils de prudence
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Bis(tert-butyl)benzoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.