missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,5-Di-tert-butylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Di-tert-butylphenol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-11(14(4,5)6)9-12(15)8-10/h7-9,15H,1-6H3 |
| Formel vikt | 206.1671 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?