Läs mer
3,5-di-tert-butyltoluen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11358525
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358525 25 g 25g
11348525 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358525 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11961.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15181-11-0 | Molekylformel: C15H24 | Molekylvikt: 204,357 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15181-11-0
Molekylformel C15H24
Molekylvikt (g/mol) 204.357
MDL-nummer MFCD00026300
InChI-nyckel WIXDSJRJFDWTNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butyltoluene, 1,3-di-tert-butyl-5-methylbenzene, toluene, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-bis tert-butyl toluene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl-5-methyl, 3,5-di-t-butyltoluene, 3,5-bis t-butyl-1-methylbenzene, 3,5-di-tert-butyl-1-methylbenzene, 1,3-bis tert-butyl-5-methylbenzene
PubChem CID 84819
IUPAC-namn 1,3-ditert-butyl-5-metylbensen
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Di-tert-butyltoluene
Smältpunkt 31 °C till 32 °C
Densitet 0.86
Kokpunkt 243 °C till 244 °C
Flampunkt 91 °C (195 °F)
Brytningsindex 1.49
Kvantitet 25 g
Beilstein 2043032
Formel vikt 204.36
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.