Läs mer
3,5-di(trifluormetyl)bensoesyra, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10608765
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10608765 5 g 5g
10587094 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10608765 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer DP01857DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 725-89-3
Molekylformel C9H4F6O2
Molekylvikt (g/mol) 258.12
MDL-nummer MFCD00000388
InChI-nyckel HVFQJWGYVXKLTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid, 3,5-di trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl, bis 3,5-trifluoromethyl benzoic acid, mbt-boa, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 3,5-bis-trifluoromethyl benzoic acid, 3.5-bis trifluoromethyl benzoic acid, pubchem2725
PubChem CID 12889
IUPAC-namn 3,5-bis(trifluormetyl)bensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel (CF3)2C6H3CO2H
Kvantitet 5 g
Formel vikt 258.12
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk