Läs mer
3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, ≥97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3, 5-Di(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate |
| CAS Min % | 97.0 |
| Densitet | 1.4850g/mL |
| Analysprocentintervall | 97+% |
| Linjär formel | (CF3)2C6H3NCS |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 271.18 |
| Procent renhet | 97% |