Läs mer
3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, ≥97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3485387
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
Produktkod. 10332923
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01673EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 23165-29-9
Molekylformel C9H3F6NS
Molekylvikt (g/mol) 271.18
MDL-nummer MFCD00040838
InChI-nyckel FXOSSGVJGGNASE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl phenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ester, 3,5-di trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 3,5-bis-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3,5-bis trifluoromethyl, pubchem5019, acmc-209g1w
PubChem CID 2733395
IUPAC-namn 1-isothiocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
LEDER FC(F)(F)C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Di(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
CAS Min % 97.0
Densitet 1.4850g/mL
Analysprocentintervall 97+%
Linjär formel (CF3)2C6H3NCS
Kvantitet 10 g
Formel vikt 271.18
Procent renhet 97%