missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,5-Diacetoxy Styrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Diacetoxy Styrene |
| CAS | 155222-48-3 |
| Molekylformel | C12 H12 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O4/c1-4-10-5-11(15-8(2)13)7-12(6-10)16-9(3)14/h4-7H,1H2,2-3H3 |
| LEDER | CC(=O)Oc1cc(OC(=O)C)cc(C=C)c1 |
| IUPAC-namn | (3-acetyloxy-5-ethenylphenyl) acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.22 |
| Formel vikt | 220.0736 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?