Läs mer
3,5-Diamino-1,2,4-triazol, 98 %
Produktkod. 11499807
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499807 5 g 5g
11409817 25 g 25g
11419817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22775.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 1455-77-2 | C2H5N5 | 99,097 g/mol
3,5-Diamino-1,2,4-triazol används som en hämmare av DNA-syntes. Det fungerar också som ett antitumörmedel vid behandling av epigenetiskt baserade sjukdomar. Det fungerar som en korrosionsinhibitor för koppar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med syror och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1455-77-2
Molekylformel C2H5N5
Molekylvikt (g/mol) 99.097
MDL-nummer MFCD00005233
InChI-nyckel PKWIYNIDEDLDCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanazole, 3,5-diamino-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole-3,5-diamine, 3,5-diamino-1h-1,2,4-triazole, 3,5-diamino-s-triazole, s-triazole, 3,5-diamino, 1,2,4-triazolidine, 3,5-diimino, unii-i01twm5267, ccris 3745, 3-amino-1h-1,2,4-triazol-5-ylamine
PubChem CID 15078
ChEBI CHEBI:75425
IUPAC-namn lH-1,2,4-triazol-3,5-diamin
LEDER C1(=NC(=NN1)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Diamino-1,2,4-triazole
Smältpunkt ∼205 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 112467
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 99.1
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.