Läs mer
3,5-Diamino-2,4,6-triiodobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Diamino-2,4,6-triiodobenzoic Acid |
| CAS | 5505-16-8 |
| Molekylformel | C7 H5 I3 N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5I3N2O2/c8-2-1(7(13)14)3(9)6(12)4(10)5(2)11/h11-12H2,(H,13,14) |
| LEDER | Nc1c(I)c(N)c(I)c(C(=O)O)c1I |
| IUPAC-namn | 3,5-diamino-2,4,6-triiodobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 529.84 |
| Formel vikt | 529.7485 |