Läs mer
3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate |
| CAS | 1458-01-1 |
| Molekylformel | C6 H7 Cl N4 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Methyl 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate, Amiloride Related Compound A (USP), 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Amiloride impurity A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN4O2/c1-13-6(12)2-4(8)11-5(9)3(7)10-2/h1H3,(H4,8,9,11) |
| LEDER | COC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N |
| IUPAC-namn | methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.6 |
| Formel vikt | 202.0258 |