Läs mer
3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid, Mikromol™
Produktkod. 30049180
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049180 100 mg
30050221 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049180 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0560.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid
CAS 4878-36-8
Analyt- eller komponentnamn 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H5 Cl N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Amiloride Hydrochloride Imp. B (EP), Amiloride Imp. B (EP), 3,5-Diamino-6-chloro-2-pyrazinecarboxylic Acid, Pyrazinecarboxylic acid, 3,5-diamino-6-chloro- (7CI,8CI,9CI), 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid, 3,5-Diamino-6-chloropyrazinecarboxylic acid, 6-Chloro-3,5-diaminopyrazine-2-carboxylic acid, Amiloride Hydrochloride Dihydrate Impurity B, Amiloride Impurity B
InChI formel InChI=1S/C5H5ClN4O2/c6-2-4(8)10-3(7)1(9-2)5(11)12/h(H,11,12)(H4,7,8,10)
LEDER Nc1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)O
IUPAC-namn 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 188.57
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 188.0101 g/mol