Läs mer
3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivning
3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 4878-36-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H5 Cl N4 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Amiloride Hydrochloride Imp. B (EP), Amiloride Imp. B (EP), 3,5-Diamino-6-chloro-2-pyrazinecarboxylic Acid, Pyrazinecarboxylic acid, 3,5-diamino-6-chloro- (7CI,8CI,9CI), 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid, 3,5-Diamino-6-chloropyrazinecarboxylic acid, 6-Chloro-3,5-diaminopyrazine-2-carboxylic acid, Amiloride Hydrochloride Dihydrate Impurity B, Amiloride Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5ClN4O2/c6-2-4(8)10-3(7)1(9-2)5(11)12/h(H,11,12)(H4,7,8,10) |
| LEDER | Nc1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid |
| Visa mer |