Läs mer
3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30180307
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180307 50 mg
30180190 10 mg
30180108 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180307 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41645550MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4878-36-8
Molekylformel C5 H5 Cl N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 188.57
Synonym 3,5-Diamino-6-chloro-2-pyrazinecarboxylic Acid, Pyrazinecarboxylic acid, 3,5-diamino-6-chloro- (7CI,8CI,9CI), 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid, 3,5-Diamino-6-chloropyrazinecarboxylic acid, 6-Chloro-3,5-diaminopyrazine-2-carboxylic acid
IUPAC-namn 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid
LEDER Nc1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H5ClN4O2/c6-2-4(8)10-3(7)1(9-2)5(11)12/h(H,11,12)(H4,7,8,10)
Formel vikt 188.0101