Läs mer
3,5-diaminobensoesyra, 96 %, kan innehålla upp till 3 % fukt
Produktkod. 11458006
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458006 50 g 50g
11349529 100 g 100g
11359529 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14075.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 535-87-5 | C7H8N2O2 | 152,153 g/mol
3,5-Diaminobensoesyra är en analog av diatriazoat, som har visat sig ha antigenicitetsegenskaper mot de monoklonala antikropparna. Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3,5-Diaminobensoesyra är en analog av diatriazoat, som har visat sig ha antigenicitetsegenskaper mot de monoklonala antikropparna. Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Mycket löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 535-87-5
Molekylformel C7H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 152.153
MDL-nummer MFCD00007807
InChI-nyckel UENRXLSRMCSUSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,5-diamino, 1-carboxy-3,5-diaminobenzene, ccris 2885, 3,5-diamino benzoic acid, 3,5-diaminobenzoicacid, dabz, pubchem21025, 3,5-diaminebenzoicacid, acmc-1awxi, 3,5-diamino-benzoic acid
PubChem CID 12062
IUPAC-namn 3,5-diaminobensoesyra
LEDER C1=C(C=C(C=C1N)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Diaminobenzoic acid
Smältpunkt ∼235 °C (dekomposition)
Flampunkt 210 °C (410 °F)
Anteckningar om analysprocent kan innehålla upp till 3 % fukt
Kvantitet 50 g
Beilstein 2086484
Merck Index 14,2978
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten.
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Diaminobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Diaminobenzoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.