Läs mer
3,5-Diaminobenzoesyra, TRC
Produktkod. 30363489
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30363489 1 g
1 options
Produktkod. 30363489 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4160651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Diaminobenzoic acid
CAS 535-87-5
Molekylformel C7 H8 N2 O2
Kvantitet 1 g
Synonym Benzoic acid, 3,5-diamino-, 3,5-Diaminobenzoic acid, 5-Carboxy-1,3-phenylenediamine, D 0294, DABA
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,8-9H2,(H,10,11)
LEDER Nc1cc(N)cc(c1)C(=O)O
IUPAC-namn 3,5-diaminobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.0586