Läs mer
3,5-Diaminobenzotrifluoride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Diaminobenzotrifluoride |
| CAS | 368-53-6 |
| Molekylformel | C7H7N2F3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)4-1-5(11)3-6(12)2-4/h1-3H,11-12H2 |
| LEDER | Nc1cc(N)cc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 5-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.13 |
| Formel vikt | 176.0561 |