Läs mer
3',5'-dibensyloxiacetofenon, TRC
Produktkod. 30350049
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30350049 5 g
1 options
Produktkod. 30350049 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4179705G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',5'-Dibenzyloxyacetophenone
CAS 28924-21-2
Molekylformel C22 H20 O3
Kvantitet 5 g
Synonym 3,5-Dibenzyloxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C22H20O3/c1-17(23)20-12-21(24-15-18-8-4-2-5-9-18)14-22(13-20)25-16-19-10-6-3-7-11-19/h2-14H,15-16H2,1H3
LEDER CC(=O)c1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
IUPAC-namn 1-[3,5-bis(fenylmetoxi)fenyl]etanon
Molekylvikt (g/mol) 332.39
Formel vikt 332.1412