Läs mer
3,5-dibensyloxialdehyd, TRC
Produktkod. 30370711
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30370711 500 mg
30369382 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30370711 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD448788500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dibenzyloxybenzaldehyde
CAS 14615-72-6
Molekylformel C21H18O3
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H18O3/c22-14-19-11-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)13-21(12-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14H,15-16H2
LEDER O=Cc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
Molekylvikt (g/mol) 318.36
Formel vikt 318.1256