Läs mer
3,5-dibensyloxialdehyd, TRC
Produktkod. 30374851
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30374851 2.5 g
1 options
Produktkod. 30374851 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4487882.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dibenzyloxybenzaldehyde
CAS 14615-72-6
Molekylformel C21H18O3
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C21H18O3/c22-14-19-11-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)13-21(12-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14H,15-16H2
LEDER O=Cc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
Molekylvikt (g/mol) 318.36
Formel vikt 318.1256