Läs mer
3,5-dibensyloxibenzylalkohol, TRC
Produktkod. 30373042
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30373042 500 mg
1 options
Produktkod. 30373042 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD533920500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dibenzyloxybenzyl Alcohol
CAS 24131-31-5
Molekylformel C21H20O3
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H20O3/c22-14-19-11-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)13-21(12-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-13,22H,14-16H2
LEDER OCc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
Molekylvikt (g/mol) 320.38
Formel vikt 320.1412