Läs mer
3,5-dibrom-lH-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 226.86 |
| Procent renhet | 97% |