Läs mer
3,5-dibrom-lH-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10729595
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10729595 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10041674 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10051094 25 g Bärnstensglasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10729595 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07857DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 7411-23-6
Molekylformel C2HBr2N3
Molekylvikt (g/mol) 226.859
InChI-nyckel FRAKFBWDPXYIQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-4h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo, s-triazole, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-s-triazole, so, deblqxbskfssp@, pubchem13285, acmc-1bktu, 1h-1,4-triazole, 3,5-dibromo
PubChem CID 81904
IUPAC-namn 3,5-dibrom-lH-1,2,4-triazol
LEDER C1(=NC(=NN1)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 226.86
Procent renhet 97%