missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,5-Dibromo-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one, Hydrobromide Technical Grade 90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dibromo-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one, Hydrobromide |
| CAS | 19971-12-1 |
| Molekylformel | C9 H15 Br2 N O . Br H |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3,5-Dibromo-2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-One, Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15Br2NO.BrH/c1-8(2)6(10)5(13)7(11)9(3,4)12-8;/h6-7,12H,1-4H3;1H |
| LEDER | Br.CC1(C)NC(C)(C)C(Br)C(=O)C1Br |
| IUPAC-namn | 3,5-dibromo-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.94 |
| Formel vikt | 390.8782 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?