Läs mer
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetofenon, 99 %
Produktkod. 11450537
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450537 25 g 25g
11440537 5 g 5g
11460537 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22413.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 22362-66-9 | C8H6Br2O2 | 293,942 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22362-66-9
Molekylformel C8H6Br2O2
Molekylvikt (g/mol) 293.942
MDL-nummer MFCD00191992
InChI-nyckel RCKHUOIKVIOMGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',5'-dibromo-2'-hydroxyacetophenone, 1-3,5-dibromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-dibromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3´,5´-dibromo-2´-hydroxyacetophenone, 1-acetyl-3,5-dibromo-2-hydroxybenzene, acmc-1cp7q, 2-acetyl-4,6-dibromophenol, dibromooxochromenecarboxylicacid, 3/',5/'-dibromo-2/'-hydroxyacetophenone, ethanone,1-3,5-dibromo-2-hydroxyphenyl
PubChem CID 271762
IUPAC-namn 1-(3,5-dibrom-2-hydroxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone
Smältpunkt 108 °C till 111 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 293.95
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.