Läs mer
3,5-dibromo-2-hydroxybenzaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10361903 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10361903 10 g Amber Glass Bottle 10g
1 options
Produktkod. 10361903 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer BTB02697EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
CAS 90-59-5
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C7H4Br2O2
Linjär formel Br2C6H2(OH)CHO
MDL-nummer MFCD00003318
Kvantitet 10 g
Synonym 3,5-dibromosalicylaldehyde, dalyde, 3,5-dibromosalicylaldeyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzaldehyde, 3,5-dibromosilicylaldehyde, unii-7a260pbi3a, salicylaldehyde, 3,5-dibromo, 3,5-dibromsalicylaldehyd, 3,5-dibromo salicyclic aldehyde
InChI-nyckel JHZOXYGFQMROFJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Br
IUPAC-namn 3,5-dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 279.915
PubChem CID 7024
Formel vikt 279.91
Procent renhet 95%