Läs mer
3,5-Dibromo-2-hydroxypyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11389865
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389865 25 g 25g
11369865 1 g 1g
11379865 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389865 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19862.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13472-81-6
Molekylformel C5H3Br2NO
Molekylvikt (g/mol) 252.893
MDL-nummer MFCD00023472
InChI-nyckel XIFRODWVHSZAMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-2-hydroxypyridine, 3,5-dibromopyridin-2-ol, 3,5-dibromo-2-pyridinol, 3,5-dibromo-2 1h-pyridinone, 2-hydroxy-3,5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-2-pyridone, 3,5-dibromopyridine-2-ol, 2 1h-pyridinone, 3,5-dibromo, pubchem6448, acmc-209bwt
PubChem CID 642826
IUPAC-namn 3,5-dibrom-lH-pyridin-2-on
LEDER C1=C(C(=O)NC=C1Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dibromo-2-hydroxypyridine
Smältpunkt ∼210°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 119389
Formel vikt 252.89
Procent renhet 97%