Läs mer
3,5-dibrom-4-hydroxybenzaldehyd, 97 %
Produktkod. 11445123
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445123 25 g 25g
11435123 5 g 5g
11455123 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445123 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12780.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 2973-77-5 | C7H4Br2O2 | 279,92 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2973-77-5
Molekylformel C7H4Br2O2
Molekylvikt (g/mol) 279.92
MDL-nummer MFCD00016980
InChI-nyckel SXRHGLQCOLNZPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxy, timtec-bb sbb006529, acmc-1cr6c, 3,5-dibromo-4-hydroxy benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dibromo benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-bis bromanyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 18100
IUPAC-namn 3,5-dibrom-4-hydroxibensaldehyd
LEDER OC1=C(Br)C=C(C=O)C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Smältpunkt 179 °C till 182 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1948512
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 279.93
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.