Läs mer
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 12387093 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12387093 5 g Glass bottle 5g
10633753 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12387093 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 301170050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 2973-77-5
Molekylformel C7H4Br2O2
Molekylvikt (g/mol) 279.92
MDL-nummer MFCD00016980
InChI-nyckel SXRHGLQCOLNZPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxy, timtec-bb sbb006529, acmc-1cr6c, 3,5-dibromo-4-hydroxy benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dibromo benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-bis bromanyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 18100
IUPAC-namn 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
LEDER OC1=C(Br)C=C(C=O)C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 182.0°C to 186.0°C
Färg Brown to Pink
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 279.92
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Needles