Läs mer
3,5-dibrom-4-hydroxibensaldehydoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10448022
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10448022 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10448022 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB08414DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde oxime
CAS 25952-74-3
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H5Br2NO2
MDL-nummer MFCD02180889
Kvantitet 1 g
Synonym 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehyde oxime, 2,6-dibromo-4-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 2,6-dibromo-4-hydroxyimino methyl phenol, benzaldehyde,3,5-dibromo-4-hydroxy-, oxime, 2,6-dibromo-4-1e-hydroxyimino methyl phenol, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehydeoxime, hcndpekpqnqlbbbtqscaadpbip, hcndpekpqnqlbbbtqscaadpbi`, 2,6-dibromo-4-hydroxyamino methylidene-1-cyclohexa-2,5-dienone, 2,6-bis bromanyl-4-oxidanylamino methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one
InChI-nyckel NWAZSJXQHSKZJO-UHFFFAOYSA-N
LEDER ONC=C1C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-[(hydroxiamino)metyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-on
Molekylvikt (g/mol) 294.93
PubChem CID 5702797
Formel vikt 294.93
Procent renhet 97%