Läs mer
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrile-2,6-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromoxynil-D2 |
| CAS | 1219798-95-4 |
| Molekylformel | C7 D2 H Br2 N O |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrile-2,6-d2, 1-Cyano-3,5-dibromo-4-hydroxybenzene-2,6-d2, 2,6-Dibromo-4-cyanophenol-3,5-d2, Bromoxynil-d2, Bromoxynil-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H3Br2NO/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-2,11 H/i1D,2 D |
| LEDER | [2 H]c1c(Br)c(O)c(Br)c([2 H])c1C#N |
| IUPAC-namn | 3,5-dibromo-2,6-dideuterio-4-hydroxybenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.9251 |
| Formel vikt | 276.8707 g/mol |
| Visa mer |