Learn More
3,5-Dibromo-4-methoxypyridine, 98%
Product Code. 15411269
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15411269 1 g 1g
15431269 250 mg 250mg
15421269 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15411269 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H64177.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 650140-84-4 | C6H5Br2NO2 | 282.919 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 650140-84-4
Molekylformel C6H5Br2NO2
Molekylvikt (g/mol) 282.919
MDL-nummer MFCD13185524
InChI-nyckel KAYQEYHOGFRTAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-4-methoxypyridine 1-oxide, 3,5-dibromo-4-methoxypyridine-n-oxide, 3,5-dibromo-4-methoxypyridin-1-ium-1-olate, pubchem6614
PubChem CID 2784723
IUPAC-namn 3,5-dibrom-4-metoxi-l-oxidopyridin-1-ium
LEDER COC1=C(C=[N+](C=C1Br)[O-])Br
Specifications
Kemiskt namn eller material 3,5-Dibromo-4-methoxypyridine
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 266.92
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.