Läs mer
3,5-dibrom-4-metylanilin, 99 %
Produktkod. 11357886
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357886 1 g 1g
11367886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13101.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13194-73-5 | C7H7Br2N | 264,948 g/mol
3,5-dibrom-4-metylanilin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,5-dibrom-4-metylanilin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13194-73-5
Molekylformel C7H7Br2N
Molekylvikt (g/mol) 264.948
MDL-nummer MFCD00151806
InChI-nyckel AQZDIKCNODUMNY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7015779
IUPAC-namn 3,5-dibrom-4-metylanilin
LEDER CC1=C(C=C(C=C1Br)N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dibromo-4-methylaniline
Smältpunkt 90°C to 92°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2639285
Synonym 3,5-dibromo-p-toluidine, 4-amino-2,6-dibromotoluene, benzenamine, 3,5-dibromo-4-methyl, acmc-1bt4r, ksc495c9l, 3,5-dibrom-4-methyl-anilin, 3,5-dibromo-4-methylphenylamine, 3,5-dibromo-4-methylphenyl amine, benzenamine,3,5-dibromo-4-methyl, 3,5-bis bromanyl-4-methyl-aniline
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 264.96
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.