Läs mer
3,5-Dibrom-4-metylfenol, 97 %
Produktkod. 11340154
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11340154 1 g 1g
11350154 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11340154 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00660.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 13979-81-2 | C7H6Br2O | 265,932 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13979-81-2
Molekylformel C7H6Br2O
Molekylvikt (g/mol) 265.932
MDL-nummer MFCD00013968
InChI-nyckel AXCQKKVGMZCWPC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 55457
IUPAC-namn 3,5-dibrom-4-metylfenol
LEDER CC1=C(C=C(C=C1Br)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dibromo-4-methylphenol
Smältpunkt 106°C to 110°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2249692
Synonym 3,5-dibromo-p-cresol, phenol, 3,5-dibromo-4-methyl, 3,5-dibromo-4-methyl-phenol, phenol, dibromomethyl, acmc-20abwf, 3,5-dibromo-p-methylphenol, 3,5-dibromo-4-methyl phenol, phenol,3,5-dibromo-4-methyl, 3,5-bis bromanyl-4-methyl-phenol
Formel vikt 265.94
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.