Läs mer
3,5-dibrom-o-fenylendiaminmonohydroklorid, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10677382 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10677382 500 mg Glasflaska 500mg
10348360 100 mg Glasflaska 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10677382 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 223735000
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 75568-11-5
Molekylformel C6H6Br2N2·HCl
Molekylvikt (g/mol) 302.4
MDL-nummer MFCD00012967
InChI-nyckel QOZDVKFQMGARCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-1,2-phenylenediamine monohydrochloride, 3,5-dibromobenzene-1,2-diamine hydrochloride, acmc-20andn, 1,2-diamino-3,5-dibromobenzene monohydrochloride, 3,5-bis bromanyl benzene-1,2-diamine hydrochloride, 3,5-dibromo-1,2-phenylenediamine hydrochloride, 1,2-benzenediamine,3,5-dibromo-, hydrochloride 1:1, 3,5-dibromo-ortho-phenylenediamine monohydrochloride, 3,5-dibromobenzene-1,2-diamine-hydrogen chloride 1/1, 3,5-dibromo-1,2-phenylenediaminemonohydrochloride sensitivereagentforthedeterminationofsebygc-ecd
PubChem CID 2724285
IUPAC-namn 3,5-dibrombensen-1,2-diamin;hydroklorid
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Br)N)N)Br.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dibromo-o-phenylenediamine monohydrochloride
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 238 °C
Färg Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Br2C6H2(NH2)2·HCl
Kvantitet 500 mg
Beilstein 13, 29
Formel vikt 302.4
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.