Läs mer
3,5-Dibromobenzaldehyd, 98 %
Produktkod. 11487176
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487176 5 g 5g
11477176 1 g 1g
11339529 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487176 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25495.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56990-02-4 | C7H4Br2O | 263,916 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56990-02-4
Molekylformel C7H4Br2O
Molekylvikt (g/mol) 263.916
MDL-nummer MFCD00156887
InChI-nyckel ZLDMZIXUGCGKMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo, pubchem3069, acmc-209lvd, ksc493o2p, 3,5-bis bromanyl benzaldehyde, paragos 530307, 3,5-dibromo-phenyl-methanone
PubChem CID 622077
IUPAC-namn 3,5-dibrombensaldehyd
LEDER C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dibromobenzaldehyde
Smältpunkt 89 °C till 93 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2573432
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 263.93
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.