Läs mer
3,5-dibrombensaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10298373 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10298373 1 g Glasflaska 1g
10005353 5 g Glasflaska 5g
10678804 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10298373 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 393150010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56990-02-4 | C7H4Br2O | 263.91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56990-02-4
Molekylformel C7H4Br2O
Molekylvikt (g/mol) 263.91
MDL-nummer MFCD00156887
InChI-nyckel ZLDMZIXUGCGKMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo, pubchem3069, acmc-209lvd, ksc493o2p, 3,5-bis bromanyl benzaldehyde, paragos 530307, 3,5-dibromo-phenyl-methanone
PubChem CID 622077
IUPAC-namn 3,5-dibrombensaldehyd
LEDER C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dibromobenzaldehyde
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 86°C to 90°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Br2C6H3C(=O)H
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso,ethyl acetate,methanol
Formel vikt 263.91
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Dibromobenzaldehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.