Läs mer
3,5-Dibromobenzaldehyd, TRC
Produktkod. 30374664
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30374664 5 g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30374664 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4242005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material 3,5-Dibromobenzaldehyde
CAS 56990-02-4
Molekylformel C7H4Br2O
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H4Br2O/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-4H
LEDER Brc1cc(Br)cc(C=O)c1
IUPAC-namn 3,5-dibromobenzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 263.91
Formel vikt 261.8629
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.