Läs mer
3,5-Dibromobenzaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dibromobenzaldehyde |
| CAS | 56990-02-4 |
| Molekylformel | C7H4Br2O |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Br2O/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-4H |
| LEDER | Brc1cc(Br)cc(C=O)c1 |
| IUPAC-namn | 3,5-dibromobenzaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.91 |
| Formel vikt | 261.8629 |