Läs mer
3,5-dibrombensamid, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3, 5-Dibromobenzamide |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 278.93 |
| Procent renhet | 97% |