Läs mer
3,5-Dibromobenzyl bromide, 99%
Produktkod. 11450673
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450673 25 g 25g
11430673 1 g 1g
11440673 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450673 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12726.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56908-88-4 | C7H5Br3 | 328.83 g/mol
3,5-dibrombensylbromid, är ett viktigt råmaterial och intermediärmellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3,5-Dibromobensylbromid, är ett viktigt råmaterial och
intermediärintermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Lösligt
i
toluen
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med vatten, oxidationsmedel, baser, alkoholer, aminer, stål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56908-88-4
Molekylformel C7H5Br3
Molekylvikt (g/mol) 328.83
MDL-nummer MFCD00052415
InChI-nyckel PWTFRUXTAFBWBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromobenzyl bromide, 1,3-dibromo-5-bromomethyl benzene, benzene, 1,3-dibromo-5-bromomethyl, alpha,3,5-tribromotoluene, acmc-20andg, 3,5-dibromobenzylbromide, 3,5-dibromo benzyl bromide, 1,3-bis bromanyl-5-bromomethyl benzene
PubChem CID 143427
IUPAC-namn 1,3-dibrom-5-(brommetyl)bensen
LEDER BrCC1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dibromobenzyl bromide
Smältpunkt 93°C to 95°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 3237827
Löslighetsinformation Soluble in toluene
Formel vikt 328.84
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.