Läs mer
3,5-Dibromoisonicotinaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dibromoisonicotinaldehyde |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br2NO/c7-5-1-9-2-6(8)4(5)3-10/h1-3H |
| Formel vikt | 262.8581 |