Läs mer
3,5-Dibromophenol, 97%
Produktkod. 15497118
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15497118 2 g 2g
15407128 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60642.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 626-41-5 | C6H4Br2O | 251.905 g/mol
3,5-Dibromfenol används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också för att förbereda aromatiska polyestrar och läkemedel för artrit.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3,5-Dibromophenol används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också för att förbereda aromatiska polyestrar och läkemedel för artrit.
Löslighet
Lite löslig i vatten. Löslig i metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Ljuskänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-41-5
Molekylformel C6H4Br2O
Molekylvikt (g/mol) 251.905
MDL-nummer MFCD06411376
InChI-nyckel PZFMWYNHJFZBPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12280
IUPAC-namn 3,5-dibromfenol
LEDER C1=C(C=C(C=C1Br)Br)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dibromophenol
Smältpunkt 79°C to 83°C
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2811
Synonym phenol, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-phenol, 3,5-dibromphenol, 3, 5-dibromophenol, 3-,5-dibromophenol, pubchem23831, acmc-1az7g, 3,5-dibromophenol, ksc493e8n, akos akm01584
Löslighetsinformation Sightly soluble in water. Soluble in methanol.
Formel vikt 251.9
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.