Läs mer
3,5-dibrompyridin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10555134
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10555134 10 g 10g
10565134 25 g 25g
10426784 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10555134 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB07310EA
Kemiska identifierare
CAS 35486-42-1
Molekylformel C5H4Br2N2
Molekylvikt (g/mol) 251.909
MDL-nummer MFCD00038041
InChI-nyckel WJMJWMSWJSACSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-2-pyridinamine, 3,5-dibromo-pyridin-2-ylamine, 3,5-dibromo-2-pyridinylamine, 2-amino-3,5-dibromo pyridine, 3,5-dibrompyridin-2-amin, pubchem1130, maybridge1_001693
PubChem CID 98851
IUPAC-namn 3,5-dibrompyridin-2-amin
LEDER C1=C(C=NC(=C1Br)N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dibromopyridin-2-amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Br2(C5H2N)NH2
Kvantitet 10 g
Formel vikt 251.91
Procent renhet 97%