Läs mer
3,5-dibrompyridin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2699474
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10555134 10 g 10g
10565134 25 g 25g
10426784 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10555134 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB07310EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 35486-42-1
Molekylformel C5H4Br2N2
Molekylvikt (g/mol) 251.909
MDL-nummer MFCD00038041
InChI-nyckel WJMJWMSWJSACSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-2-pyridinamine, 3,5-dibromo-pyridin-2-ylamine, 3,5-dibromo-2-pyridinylamine, 2-amino-3,5-dibromo pyridine, 3,5-dibrompyridin-2-amin, pubchem1130, maybridge1_001693
PubChem CID 98851
IUPAC-namn 3,5-dibrompyridin-2-amin
LEDER C1=C(C=NC(=C1Br)N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dibromopyridin-2-amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Br2(C5H2N)NH2
Kvantitet 10 g
Formel vikt 251.91
Procent renhet 97%