Läs mer
3,5-Dibromopyridin, 98+%
Produktkod. 11444223
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444223 100 g 100g
11424223 5 g 5g
11434223 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444223 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10875.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 625-92-3 | C5H3Br2N | 236,89 g/mol
3-acetylamino-5-etoxipyridin framställdes genom att omvandla 3,5-dibrompyridin med natriumetylat till 3-brom-5-etoxipyridin, vilket tillät denna substans att interagera med ammoniak och acetylera den sålunda bildade aminoetoxipyridinen med ättiksyraanhydrid. Lithiering av 3,5-dibrompyridin med LDA och efterföljande reaktion med elektrofiler gav 4-alkyl-3,5-dibrompyridiner 2 i högt utbyte. Ligand framställdes genom en Pd(0)-katalyserad korskopplingsreaktion av 3,5-dibrompyridin och 5-tributylstannyl-3,3a-bipyridin. Syntesen av 3,5-bis(2-indolyl)pyridin och 3-[(2-indolyl)-5-fenyl]pyridinderivat som inkluderar Stille eller reaktioner av Suzuki-typ, som realiserades på 3,5-dibrompyridin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-acetylamino-5-etoxipyridin framställdes genom att omvandla 3,5-dibrompyridin med natriumetylat till 3-brom-5-etoxipyridin, vilket tillät denna substans att interagera med ammoniak och acetylera den sålunda bildade aminoetoxipyridinen med ättiksyraanhydrid. Lithiering av 3,5-dibrompyridin med LDA och efterföljande reaktion med elektrofiler gav 4-alkyl-3,5-dibrompyridiner 2 i högt utbyte. Ligand framställdes genom en Pd(0)-katalyserad korskopplingsreaktion av 3,5-dibrompyridin och 5-tributylstannyl-3,3′ -bipyridin. Syntesen av 3,5-bis(2-indolyl)pyridin och 3-[(2-indolyl)-5-fenyl]pyridinderivat som inkluderar Stille eller reaktioner av Suzuki-typ, som realiserades på 3,5-dibrompyridin.
Löslighet
Löslig i kloroform och metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, alkalimetaller, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-92-3
Molekylformel C5H3Br2N
Molekylvikt (g/mol) 236.89
MDL-nummer MFCD00014634
InChI-nyckel SOSPMXMEOFGPIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-pyridine, 3,5-dibromo pyridine, 3,5-dibrompyridin, zlchem 300, 3.5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-pyridin, pubchem2133, 3, 5-dibromopyridine, acmc-1auln
PubChem CID 69369
ChEBI CHEBI:51593
IUPAC-namn 3,5-dibrompyridin
LEDER BrC1=CC(Br)=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dibromopyridine
Smältpunkt 110 °C till 113 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 108477
Löslighetsinformation Löslig i kloroform och metanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 236.9
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.