Läs mer
3,5-Dibromopyridin, 98+%
Produktkod. 10722253 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10722253 25 g Glasflaska 25g
10523051 10 g Glasflaska 10g
10257523 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10722253 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 330130250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 625-92-3 | C5H3Br2N | 236,89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-92-3
Molekylformel C5H3Br2N
Molekylvikt (g/mol) 236.89
MDL-nummer MFCD00014634
InChI-nyckel SOSPMXMEOFGPIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-pyridine, 3,5-dibromo pyridine, 3,5-dibrompyridin, zlchem 300, 3.5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-pyridin, pubchem2133, 3, 5-dibromopyridine, acmc-1auln
PubChem CID 69369
ChEBI CHEBI:51593
IUPAC-namn 3,5-dibrompyridin
LEDER BrC1=CC(Br)=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dibromopyridine
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 110 °C till 114 °C
Färg Vit till Beige
Flampunkt >115 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i etanol
Formel vikt 236.91
Procent renhet 98+%
Fysisk form Nålliknande kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.