Läs mer
3,5-Dibromopyridine-n-oxide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10473083 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10473083 1 g Glasflaska 1g
10118062 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10473083 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 379480010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 2402-99-5
MDL-nummer MFCD00160750
InChI-nyckel QBUQQUOGXPOBAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromopyridine 1-oxide, 3,5-dibromopyridine n-oxide, 3,5-dibromopyridine-n-oxide, 3,5-dibromopyridin-1-ium-1-olate, 3,5-dibromopyridine1-oxide, 3,5-dibromopyridine-1-oxide, pyridine, 3,5-dibromo-,1-oxide, pubchem6616, 3,5-dibromopyridin-1-ol, 3,5-dibromopyridine n oxide
PubChem CID 620003
IUPAC-namn 3,5-dibromo-1-oxidopyridin-1-ium
LEDER C1=C(C=[N+](C=C1Br)[O-])Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 5-Dibromopyridine-N-oxide
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 134°C to 144°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H3Br2NO
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 252.89
Formel vikt 252.89
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,5-Dibromopyridine-N-oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.