Läs mer
3,5-Dibromopyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dibromopyridine |
| CAS | 625-92-3 |
| Molekylformel | C5 H3 Br2 N |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Pyridine, 3,5-dibromo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3,5-Dibromopyridine (ACI), NSC 6209 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3Br2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H |
| LEDER | Brc1cncc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 3,5-dibromopyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.89 |
| Formel vikt | 234.8632 |