Läs mer
3,5-Dibromoquinolin, 96 %
Produktkod. 15441028
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15441028 250 mg 250mg
15421028 1 g 1g
15431028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15441028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54859.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 101861-59-0 | C9H5Br2N | 286,954 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101861-59-0
Molekylformel C9H5Br2N
Molekylvikt (g/mol) 286.954
MDL-nummer MFCD12024477
InChI-nyckel IBADFXOMCWHDMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibrom-chinolin, 3,5-dibromoquinoline;, 3,5-dibromo-quinoline, 3,5-dibromo-quinoline;, quinoline, 3,5-dibromo, 3,5-bis bromanyl quinoline
PubChem CID 13659757
IUPAC-namn 3,5-dibromokinolin
LEDER C1=CC2=NC=C(C=C2C(=C1)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dibromoquinoline
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 286.95
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.