Läs mer
3,5-Dibromosalisylaldehyd, 98 %
Beskrivelse
3,5-Dibromosalicylaldehyd reagerar med alkylcyanoacetater i närvaro av ammoniumacetat för att ge 4H-kromener. Den kan användas vid syntes av Schiff-bas och kan användas som reaktant för syntes av Schiff-basligander som bildar mononukleära komplex med koppar(II), nickel(II), zink(II) och kobolt(II).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
3,5-Dibromosalicylaldehyd reagerar med alkylcyanoacetater i närvaro av ammoniumacetat för att ge 4H-kromener. Den kan användas vid syntes av Schiff-bas och kan användas som reaktant för syntes av Schiff-basligander som bildar mononukleära komplex med koppar(II), nickel(II), zink(II) och kobolt(II).
Löslighet
Löslig i metanol 25 mg/ml. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Luftkänslig.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Dibromosalicylaldehyde |
| Smältpunkt | 81 °C till 84 °C |
| Kvantitet | 10 g |
| Beilstein | 1424739 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Merck Index | 14,3027 |
| Löslighetsinformation | Löslig i metanol 25 mg/ml. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 279.93 |
| Procent renhet | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 3,5-Dibromosalicylaldehyde
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.